Learn More
6-O-tert-butyldiphénylsilyl-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15436668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436668 250 mg 250mg
15426668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60191.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87316-22-1
Formule moléculaire C22H28O4Si
Numéro MDL MFCD01321278
Synonyme 6-o-tert-butyldiphenylsilyl-d-glucal, 6-o-tert-butyldiphenylsilyl-d-glucose, 6-o-tert-butyl diphenyl silyl-d-glucose, 2r,3s,4r,5r-6-tert-butyldiphenylsilyl oxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-O-tert-Butyldiphenylsilyl-D-glucal
Point de fusion -9°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +9° (c=1.1 in Chloroform)
Poids de la formule 384.54
Pourcentage de pureté 97%