Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor angulaire Highconic™ 6 places
Code produit. 10085060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Conique
Microtube
Tube de 16 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10085060
Marque: Thermo Scientific™ 76002906
Requires
L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Compatibles avec des tubes de 50 ml maximum
Adaptateurs rotor Highconic à angle fixe 6 places
  • Les adaptateurs peuvent accueillir des tubes à fond rond ou conique et des microtubes.
  • Les adaptateurs rotor fonctionnent avec les rotors à angle fixe HiGhConic™
  • Convient aux tailles de tubes jusqu’à 50 mL
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Tube de 16 ml
Capacité 1 x 16 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor à angles fixes HiGhConic™