Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor angulaire Highconic™ 6 places
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Conique
Microtube
Tube de 16 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Adaptateurs rotor Highconic à angle fixe 6 places
- Les adaptateurs peuvent accueillir des tubes à fond rond ou conique et des microtubes.
- Les adaptateurs rotor fonctionnent avec les rotors à angle fixe HiGhConic™
- Convient aux tailles de tubes jusqu’à 50 mL
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Conique |
| Capacité | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor à angles fixes HiGhConic™ |
| Dimension du tube | 50 ml |