Learn More
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Code produit 30137787
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137787 100 mg 100mg
30004296 10 mg 10mg
30006748 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137787 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB185955100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 309923-18-0
Formule moléculaire C7 H12 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.1958
Synonyme Terbuthylazine Metabolite CGA 324007, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, LM5, Terbuthylazine Metabolite LM5
Nom IUPAC 6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Noms d’analytes ou de composants Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 100 mg
Poids de la formule 184.096