Learn More
[6-(Tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11336815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11336815 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10285324 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336815 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-79-2
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.245
Numéro MDL MFCD09817494
Clé InChI UTEOAQJLPJOMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methanol, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridin-3-yl methanol, 6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 3-pyridinemethanol,6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanol, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-3-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 24229579
Nom IUPAC [6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-yl]méthanol
SMILES C1COCCC1OC2=NC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 97%