Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 6 puits, membrane en PET
Code produit. p-7156873 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
8 mu;m
Nb par paquet:
24 x 1
4 x 6
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 16164967
Marque: BRAND™ 782750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores contribue à une bonne perméabilité.
  • Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
  • Pour plaques à 6 puits ou boîtes de culture
  • Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert 2in1 pour 6 puits, membrane en PET 0,4 mu;m
Matériau PET
Porosité 0,4 μm
Nb par paquet 24 x 1
Stérilité Stérile
Nbre de puits 6