Description
- Fabriqué conformément aux directives européennes, américaines et chinoises sur la pharmacopée
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
- Accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire
- Préparé gravimétriquement sur une base de poids/poids
Specifications
Specifications
| Conditionnement | Ampoule en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Technique | Calibration, contrôle ou validation de l’osmomètre |
| À utiliser avec (équipement) | Osmomètre |
| Type | Norme d’osmolalité |
| Quantité | 12 x 5 ml |