Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 65 mm avec vanne
Click to view available options
Débit d’air:
104°ml/min.
2040°ml/min.
42,094 L/min
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre à section variable |
| Précision | ± 2 % (pleine échelle) |
| Débit d’air | 104°ml/min. |
| Float Material | Verre |
| Pression nominale | 200 psi |
| Raccordements | 1/8 po NPT (F) |
| Gamme de débit | 122°ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284°ml/min. H2 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les zones de mesure étroites |
| Longueur (métrique) | 65 mm |
| Reproductibilité | ± 0,25% |
| Afficher plus |