Learn More
Acide 6alpha,9-difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-méthyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-diène-17beta-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 6α,9-difluoro-11β-hydroxy-16α-méthyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-diène-17β-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate |
| CAS | 65429-42-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H30 F2 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-, 6alpha,9-difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic acid, Fluticasone Propionate Imp. A (EP), GR 36264X, Ph Eur Fluticasone Propionate Impurity A, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), hydroxyacid propionate (GR 36264X), dithio (GR 269949X), Fluticasone Propionate Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-5-19(29)32-24(20(30)31)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28H,5,8,10-11H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico |
| Afficher plus |