Learn More
Acétate de 6alpha-hydroxynoréthistérone, Mikromol™
Description
acétate de 6alpha-hydroxynoréthistérone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| CAS | 6856-28-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H28 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Nom IUPAC | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6-hidroxi-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Afficher plus |