Learn More
Acétate de 6alpha-méthyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yle (acétate de 4,5beta-dihydromédroxyprogestérone), Mikromol™
Description
Acétate de 6alpha-méthyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yle (acétate de 4,5beta-dihydromédroxyprogestérone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate) |
| CAS | 69688-15-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate) |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C24 H36 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), Medroxyprogesterone Acetate USP Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate USP RC A, 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14 |
| Nom IUPAC | [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Afficher plus |