Learn More
6β-Hydroxyestradiol, Mikromol™
Description
6β-hydroxyestradiol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6beta-Hydroxyestradiol |
| CAS | 3-7-3583 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6beta-Hydroxyestradiol |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C18 H24 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6beta-Hydroxyestradiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nom IUPAC | (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol |
| Show More |