Learn More
(6R)-4,5,6,7-Tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Mikromol™
Description
(6R)-4,5,6,7-Tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| CAS | 106092-11-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H11 N3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-, (R)-, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nom IUPAC | (6R)-4,5,6,7-tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Afficher plus |