Learn More
Acide (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique (7-ACA), Mikromol™
Code produit 17934036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934036 25 mg 25mg
17911216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17934036 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0238.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique (7-ACA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 957-68-6
Noms d’analytes ou de composants (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 N2 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cefazolin Sodium Imp. H (EP), Cefazolin Imp. H (EP), Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefoperazone Imp. E (EP), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-ACA, 7-ACA, Cephalexin related, Cefalotin Sodium Impurity C, Cefazolin Sodium Impurity H, Cefoperazone Sodium Impurity E, Cefalotin Impurity C, Cefazolin Impurity H, Cefoperazone Impurity E
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 272.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 272,275 g/mol