Learn More
(6S)-4,5,6,7-Tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Mikromol™
Code produit 30051949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051949 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051949 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0332.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(6S)-4,5,6,7-Tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 106092-09-5
Noms d’analytes ou de composants (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H11 N3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Nom IUPAC (6S)-4,5,6,7-tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 169.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 169,0674 g/mol