Learn More
Acide 7-(3-méthoxypropyle)-1,3-diméthyl-2,4-dioxo-2,3,4,7-tétrahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(3-Methoxypropyl)-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxyl |
| CAS | 1086386-36-8 |
| Point de fusion | 165°C to 167°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C13H17N3O5 |
| Numéro MDL | MFCD11655631 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 7-3-methoxypropyl-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,7-tetrahydro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid, 7-3-methoxypropyl-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrrolo 2,3-d pyrimidine-6-carboxylic acid |
| Clé InChI | OUBHLDWBXNFBGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C2=C(C=C(N2CCCOC)C(=O)O)C(=O)N(C1=O)C |
| Nom IUPAC | acide 7-(3-méthoxypropyl)-1,3-diméthyl-2,4-dioxopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylique |
| Afficher plus |