Learn More
7-[4-[4-(3,4-dichlorophényl)-1-pipérazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone, Mikromol™
Description
7-[4-[4-(3,4-dichlorophényl)-1-pipérazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 203395-75-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 7-[4-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H27 Cl2 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-20-7-5-18(15-21(20)25)28-12-10-27(11-13-28)9-1-2-14-30-19-6-3-17-4-8-23(29)26-22(17)16-19/h3,5-7,15-16H,1-2,4,8-14H2,(H,26,29) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| Nom IUPAC | 7-[4-[4-(3,4-dichlorophényl)pipérizine-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinénoline-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 448.38 |
| Afficher plus |