Learn More
7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone, Mikromol™
Code produit 17952116
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17952116 100 mg 100mg
17941866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17952116 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0961.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinoléinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 120004-79-7
Noms d’analytes ou de composants 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H16 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
Formule InChI InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
SMILES ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinénoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Quantité 100 mg
Poids de la formule 253.087 g/mol