Learn More
7,8,9,10-Tétrahydro-8-(trifluoroacétyl)-6,10-méthano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazépine (N-(Trifluoroacétyl)varénicline), Mikromol™
Description
7,8,9,10-Tétrahydro-8-(trifluoroacétyl)-6,10-méthano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazépine (N-(Trifluoroacétyl)varénicline)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Varenicline Impurity 16 |
| CAS | 230615-70-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Varenicline Impurity 16 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H12 F3 N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.2705 |
| Afficher plus |