Få mere at vide
7-acétyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxépine, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421720
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11421720
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27040.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22776-09-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00114700
Clé InChI VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
CID PubChem 2775272
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-7-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Point d’ébullition 120°C (0.5 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 96%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.