Få mere at vide
Få mere at vide
7-acétyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxépine, 96 %, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin |
| Point d’ébullition | 120°C (0.5 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 192.21 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion