Learn More
R&D Systems™ 7-Aminoactinomycin D Solution
Code produit 18616528 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18616528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18616528 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP229446
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C. Protect from light.
Gamme de produits Novus
Quantité 1 mg
À utiliser avec (application) Flow-IC
Type Viability Stain Solution