Learn More
Acide7-aminoheptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Aminoheptanoic acid |
| Point de fusion | 194°C to 196°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 906887 |
| Poids de la formule | 145.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |