Learn More
7-bromo-4-fluoroindole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15430698
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15430698
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54387.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 292636-09-0
Formule moléculaire C8H5BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 214.037
Numéro MDL MFCD04037874
Clé InChI PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4342956
Nom IUPAC 7-bromo-4-fluoro-1H-indole
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-4-fluoroindole
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 97%