Learn More
7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine, Thermo Scientific™
Code produit 17382491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17382491 5 g 5g
17372491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17382491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468700050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 937046-98-5
Formule moléculaire C6H5BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 213.04
Numéro MDL MFCD09033848
Clé InChI YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine
SMILES NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine
Spectre IR Se conforme à la structure
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 213.04
Forme physique Poudre