Learn More
Acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| CAS | 68077-26-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H9 Cl F N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. A (EP), Norfloxacin USP Related Compound A, Norfloxacin USP RC A, Norfloxacin Related Compound A, Norfloxacin Impurity A, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity F, Pefloxacin Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc12 |
| Nom IUPAC | ácido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Afficher plus |