Learn More
JRI Maxant™ Thermographe 7 jours
Code produit. p-8010727
Encompass
Click to view available options
Description:
Plage de Plage : -35°C à 15°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12668241
Marque: JRI Maxant™ 00006
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur 1 canal
• Température -35 à +15°C
• Cycle 7 j
• Conforme à la norme NF E 18-150
• Contrôle de surgelés et réfrigérés
• 1 sonde externe
• Boîtier compact encastrable avec porte transparente et serrure à clé, pour la mise en application des Directives Européenne 92/1 et 93/43
• Cycle d'enregistrement 7 jours
• Température -35 à (+15°C extérieur)
• Ou +15 à (-35°C extérieur)
• Echelle inversée pour la lecture dans les domaines du froid positif ou négatif
• Disque φ 125mm, entraînement par pile, autonomie 1 an
• Sonde externe φ 10 x 100mm, câble 3 m φ 3mm
• Enregistreur autonomie 7 jours
• 35 à (+15°C extérieur)
• Inclus avec 100 disques, 1 stylo, 1 pile et un jeu de clef
Spécification
Description Plage de Plage : -35°C à 15°C
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.