Learn More
7-Fluorochroman-4-one, peut contenir jusqu’à 15 % 5-isomère, 98 % (total des isomères), Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 7-Fluorochroman-4-one |
| Note relative au nom | sum of isomers |
| Point de fusion | 46°C to 50°C |
| Notes de pourcentage du dosage | Peut contenir jusqu’à 15 % de 5-isomères |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one |
| Poids de la formule | 166.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido