Learn More
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95%
Code produit. 11439627
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11439627
Marque: Alfa Aesar™ B22113.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
7-Hexadecyn-1-ol is used in the preparation of 15-hexadecynoic acid. It acts as a reagent for pharmaceutical research and in chemical synthesis.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-21-9
Formule moléculaire C16H30O
Poids moléculaire (g/mol) 238.415
Numéro MDL MFCD00041709
Clé InChI UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
CID PubChem 549047
Nom IUPAC hexadec-7-yn-1-ol
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hexadecyn-1-ol
Formule linéaire CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.41
Pourcentage de pureté 95%