Learn More
7-Hydroxy-2-méthyl-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol™
Code produit 30457618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457618 4 x 25 mg 100mg
17962276 100 mg 100mg
17914096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457618 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0294.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-Hydroxy-2-méthyl-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 6320-42-9
Noms d’analytes ou de composants 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1
Nom IUPAC 7-hydroxy-2-méthylchromén-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 176,0473 g/mol