Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinoléin-2(1H)-one, Mikromol™
Code produit 17903516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903516 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0961.130025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinoléin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 163.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 163,0633 g/mol