Learn More
7-hydroxy-4-(méthoxyméthyl)coumarine, 98 %
Code produit. 11498487
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11498487
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18562.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157101-77-4
Formule moléculaire C11H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.20
Numéro MDL MFCD00052607
Clé InChI PRVOZGKAZHXKMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-4-methoxymethylcoumarin, 7-hydroxy-4-methoxymethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl chromen-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl coumarin, acmc-20alx1, 7-hydroxy-4-methoxymethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-methoxymethyl
CID PubChem 5393168
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-(methoxymethyl)-2H-chromen-2-one
SMILES COCC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-4-(methoxymethyl)coumarin
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté 98%