Learn More
7-Hydroxymitragynine 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317417
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317417 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317417 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14233650ME100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxymitragynine
CAS 174418-82-7
Noms d’analytes ou de composants 7-Hydroxymitragynine
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C23 H30 N2 O5
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C23H30N2O5/c1-5-14-12-25-10-9-23(27)20-17(7-6-8-19(20)29-3)24-21(23)18(25)11-15(14)16(13-28-2)22(26)30-4/h6-8,13-15,18,27H,5,9-12H2,1-4H3/b16-13+/t14-,15+,18+,23+/m1/s1
SMILES CC[C@@H]1CN2CC[C@@]3(O)C(=Nc4cccc(OC)c34)[C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC
Nom IUPAC (E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroxi-8-metoxi-2,3,4,6,7,12b-hexahidro-1H-indolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 414.49
Quantité 1 mL
Poids de la formule 414.2155 g/mol