Learn More
7-Méthoxy-1-naphtalèneacétonitrile, Mikromol™
Code produit 30051593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051593 25 mg 25mg
17959244 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051593 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3583.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-Méthoxy-1-naphtalèneacétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
CAS 138113-08-3
Noms d’analytes ou de composants 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, (7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 1-Cyanomethyl-7-methoxynaphthalene, 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)acetonitrile, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile, 7-Methoxynaphthalene-1-acetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h2-6,9H,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2cccc(CC#N)c2c1
Nom IUPAC 2-(7-méthoxynaphthalen-1-yl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 197,0841 g/mol