Learn More
7-méthoxyflavone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11466636
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11466636
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24850.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22395-22-8
Formule moléculaire C16H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 252.269
Numéro MDL MFCD00017462
Clé InChI QKNDCRMJDZLFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxyflavone, 7-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, flavone, 7-methoxy, unii-xk561ap5ur, 7-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, xk561ap5ur, 7-methoxy-2-phenylchromone, 7-methoxy flavone, 7-methoxy-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one
CID PubChem 466268
Nom IUPAC 7-méthoxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxyflavone
Point de fusion 108°C to 112°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 99%