Learn More
7-Méthoxyindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480629
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480629 25 g 25g
15460629 1 g 1g
15470629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63767.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3189-22-8
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00047203
Clé InChI FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
CID PubChem 76660
Nom IUPAC 7-méthoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxyindole
Densité 1.126 g/mL
Point d’ébullition 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.612
Quantité 25 g
Poids de la formule 147.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide