Learn More
Alfa Aesar™ 7-méthyl-4-indanol, 97 %
Code produit. 11439876
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
Code produit. 11439876
Marque: Alfa Aesar™ B20343.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
Le 7-méthyl-4-indanol est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16400-13-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00173675
Clé InChI XHMLXYGITDAGDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methylindan-4-ol, 4-hydroxy-7-methylindane, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl, 7-methyl-4-indanol, acmc-20amgr, 7-methyl-indan-4-ol
CID PubChem 85398
Nom IUPAC 7-Méthyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
SMILES CC1=CC=C(O)C2=C1CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methyl-4-indanol
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 97%