Learn More
7-Méthylxanthine, Mikromol™
Code produit 30462185
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462185 4 x 25 mg 100mg
30052413 100 mg 100mg
30051848 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462185 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0176.0500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-Méthylxanthine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Noms d’analytes ou de composants 7-Methylxanthine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H6 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 7-Methylxanthine
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Type de solution Neat
SMILES Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
Nom IUPAC 7-méthyl-3H-purine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 166.0491 g/mol