Learn More
Acide 7-phénylheptanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301797 1 g 1g
11311797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05009.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40228-90-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
7-Phenylheptanoic acid is used in the process to make amino acid derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 7-phénylheptanoïque est utilisé dans le processus de fabrication des dérivés d’acides aminés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40228-90-8
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.285
Numéro MDL MFCD00037801
Clé InChI ZVSXKFNTWOIGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzeneheptanoic acid, phenylheptanoic acid, 7-phenyl-heptanoic acid, acmc-20alwn, 7-phenylheptanoic acid, xxc
CID PubChem 520987
Nom IUPAC Acide7-phénylheptanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Phenylheptanoic acid
Point de fusion ∼20°C
Densité 1.009
Point d’ébullition 147°C to 150°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 1 g
Beilstein 1957081
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%