Learn More
Hamilton™ Seringues à injection manuelle sur colonne Microliter™ / Gastight™ séries 700/1700
Code produit. 11592475
Click to view available options
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure:
0,043 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,009 in
Longueur (métrique) de l’aiguille:
12,5 cm
Type de pointe d’aiguille:
2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11592475
Marque: Hamilton™ 80386
Les seringues sont conçues pour fonctionner avec les injecteurs GC sur colonne.
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter (série 700) soit des seringues Gastight (série 1700). Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre et conçues pour l’échantillonnage des liquides. Les seringues Gastight sont dotées d’une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
  • Aiguilles amovibles en silice fondue (RNFS) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton spécifique. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue. Ces aiguilles amovibles sont composées d’une aiguille en silice fondue enduite de polyimide.
  • Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 32
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 0,17mm et 0,23mm
Spécification
Matériau Acier inox, verre borosilicaté, silice fondue
Calibre d’aiguille 32 G
Diamètre (impériale) interne 0,019 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,043 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,011 cm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,009 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,048 cm
Diamètre (métrique) externe 0,66 cm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,024 cm
Longueur (impériale) de l’aiguille 4,9 in
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Modèle 701
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 12,5 cm
Type de pointe d’aiguille 2
À utiliser avec (équipement) Injecteurs GC sur colonne