Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 500 µl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque:  Hamilton™ 80839
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03400kg
Code produit. 10054414
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Spécification
Non autoclavable
22 G
0,0161 in
0,0283 in
3,26 mm
0,72 mm
2 po
51 mm
1000°psi
50°C
750
Chaque
Cône
Acier inoxydable (piston)
0,135 in
0,41 mm
0,305 in
7,75 mm
Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
2 po
Seringue Microliter
122°F
50°F
5
500 μl
Soudé