Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
Code produit. p-4895847
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Type de pointe d’aiguille:
3
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10058300
Marque: Hamilton™ 80765
Edge
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,029 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0161 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,729 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 725
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité Chaque
Volume (métrique) 250 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Soudé
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt