Learn More
Étalon d’osmolalité 700 mOsm/kg, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 16368185 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 x 5 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16368185 12 x 5 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16368185 Fournisseur Reagecon Code fournisseur REOSM700
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet d’étalonner, de contrôler ou de valider les osmomètres
  • Fabriqué conformément aux directives européennes, américaines et chinoises sur la pharmacopée
  • Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
  • Accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire
  • Préparé gravimétriquement sur une base de poids/poids
Spécification
Conditionnement Ampoule en verre ambré
Forme physique Liquide
Technique Calibration, contrôle ou validation de l’osmomètre
À utiliser avec (équipement) Osmomètre
Type Norme d’osmolalité
Quantité 12 x 5 ml