Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 700
Code produit. 10743903
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10743903
Marque: Hamilton™ 80608
Seringues pour aiguilles personnalisées. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
  • La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
  • Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
  • Durée de vie inégalée de la seringue
Informations sur la commande
Il s‘agit d‘une commande personnalisée.Veuillez consulter votre représentant commercial Fisher avant de passer la commande.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, Acier inoxydable
Calibre d’aiguille Jauge personnalisée
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de volumes de 0,5 μl à 500 μl
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 710 SN
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille Longueur personnalisée
Type de pointe d’aiguille Produits personnalisés
Type de connexion Spécial aiguille fixe