Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe série 700
Code produit. 10680812
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
22 G
26s G
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10680812
Marque: Hamilton™ 80350
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
  • La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
  • Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
  • Durée de vie inégalée de la seringue
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Longueur (impériale) 2,75 in
Type de produit Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 701
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Type de connexion Soudé