Learn More
Hamilton™ Seringues à connecteur moleté série 7000
Code produit. 15153038
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
25 G
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15153038
Marque: Hamilton™ 80108
Seringues Microliter modifiées avec une conception à aiguille à piston.
ulli La seule seringue sans volume mort disponible /lili Le fil du piston en tungstène de jauge fine s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille /lili Garantit que l’intégralité du solvant est expulsée /li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,145 mm
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,51 mm
Type de produit Aiguille pour seringue
Pression max. 413,7 bar
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 7001
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 1 μl
Type de pointe d’aiguille Produits personnalisés
Type de connexion Connecteur moleté