Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre à balayage visible 7200
Code produit. 15552026
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre à balayage visible
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15552026
Marque: Jenway™ 1008774
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tirez profit de la technologie de barrettes de diodes pour obtenir des résultats rapides grâce à ce spectrophotomètre à balayage visible. Le spectrophotomètre de balayage visible Jenway™ 7200 est idéal pour une variété d’applications dans le cadre éducatif et pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité.
Propose des modes de mesure pour une longueur d’onde simple avec une absorbance de base et un pourcentage de transmittance ; Concentration calculée à l’aide d’un étalon ou d’un facteur ; Densité optique ; Analyse quantitative avec la possibilité de créer une courbe d’étalonnage en utilisant jusqu’à 6 étalons et 3 reproductions ; Balayage spectral complet et cinétique allant jusqu’à 3 longueurs d’onde que vous pouvez mesurer simultanément.
Grâce à l’interface de l’écran tactile en couleur, vous pouvez procéder à la configuration de l’instrument et naviguer dans les menus de manière rapide et simple. Visualisez facilement les balayages spectraux complets, les courbes de quantification et les cycles de cinétique sur l’écran tactile de 4 po. La grande chambre à échantillons abrite un porte-cuve à long trajet optique en option et un porte-cuve chauffé de 10 x 10 mm. Laissez le couvercle de la chambre ouvert pour accueillir les échantillons dans les hauts tubes à essai.
  • Balayage avec technologie à barrettes de diodes
  • Navigation avec écran tactile couleur
  • Compact et léger
  • Vitesse de balayage rapide
  • Option de langue : français
  • Plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
  • Gamme complète d’accessoires disponibles
  • Garantie de 2 ans
Spécification
Précision de l’absorbance ±0,01 A à 1,0 A et 546 nm
Gamme d’absorbance -0,3 à +2,5 A
Concentration ±2500
Type de détecteur Barrette de diodes CCD à 1 024 éléments
Affichage Écran tactile couleur de 4 po
Dimensions (L x l x H) 212 x 422 x 120 mm
Langues Anglais, français
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 7 nm
Type Spectrophotomètre à balayage visible
Wavelength Range 335 à 800 nm
À utiliser avec (application) Cadre éducatif, tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité.
Comprend Rack pour cuves intégré
Modèle 7200
Consommation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Lumière parasite à 340 nm, %T : < 1 %T conformément à la norme ANSI/ASTM E387- 72
Garantie 2 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 2,8 kg