Learn More
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500
Code produit 11793373 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
7501
7503
Dimensions:
S
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions Conditionnement
11793373 7501 S 1 pièce
10769155 7503 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Code produit 11793373 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000104176
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Requires
Cartouches et/ou filtres compatibles.Prend en charge les filtres 3M 7093 et série 2000 et les cartouches série 6000.
Les respirateurs à demi-masque offrent plus de confort et de visibilité, utilisent un système de fixation à baïonnette pour les filtres légers jumeaux afin de protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules.
  • Ce masque durable, réutilisable et résistant à la chaleur est fabriqué en silicone de haute qualité.
  • Sa conception unique avec système de réglage permet de réduire les tensions et les points de pression sur le visage.
  • Cool Flow™ La valve d'expiration s'ouvre plus facilement, réduisant ainsi la résistance respiratoire à l'expiration et diminuant l'accumulation de chaleur et d'humidité.
  • Facile à régler, le harnais de tête à double mode offre la possibilité de le porter en mode traditionnel ou en mode abaissé.
  • Choix idéal pour les applications de soudage.
  • Tailles codées par couleur pour une identification facile.
  • 3M Catalogue n° 7501, 3M Catalogue n° 7502, 3M Référence catalogue : 7503
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Part 84
Type de connexion Baïonnette
Couleur Bleu
Matériau Silicone
Type de produit Demi-masque
Dimensions S
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (application) Montage, nettoyage, meulage, fonctionnement des machines, peinture, assainissement, soudage.
À utiliser avec (équipement) Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000, ou système à double arrivée d'air
Modèle 7501
Type de suspension 4 points