Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers FiberTuf™ bleus série 76-501
Code produit 12696991 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12696991 10 12 paires
12607001 7 12 paires
12617001 8 12 paires
12627001 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12696991 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 76501100
 Article restreint
En stock
Conçus pour des résultats optimaux dans les applications à sec exigeant une protection mécanique légère, un confort et une bonne prise.
  • En fibres de polyester aromatique
  • Pour la manipulation, le conditionnement et les applications d’assemblage légères
  • Revêtement en fibres synthétiques
  • Structure en maille
  • Revêtement en PVC
  • Finition points sur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière PVC
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X
Matériau de la manchette PVC
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Finition externe Partiellement texturé
Latex Free Oui
Matériau Fibre synthétique
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants légers
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Coton / polyester
Type de paume Paume à points
Quantité 12 paires
Séries 76-501