Learn More
Knick Elektronische™ Sonde de température modèle 765 Pt 1000
Code produit. 10298310
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
-10°C à +100°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10298310
Marque: Knick Elektronische™ ZU6956
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le capteur de pH SE103N. Sonde de température PT1000, avec 2 fiches banane
  • Pour une utilisation avec le capteur de pH SE103N.
  • Sonde de température PT1000, avec 2 fiches banane
Spécification
Description Modèle 765
Type Sonde de température
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +100°C