Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
Code produit. p-8000908
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Dimensions (L x l):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diamètre (métrique):
12,7 mm D.I.
25,4 mm diamètre intérieur
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11568714
Marque: Brady™ 236006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une forte résistance environnementale contre les frottis et les produits chimiques.
Rubans d’imprimante à transfert thermique série 7950
  • Qualité d’impression à bords précis
  • Côté ruban encreur à l’extérieur
  • Formulation de ruban en cire / résine
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300 XPlusII, 360 XPlusII, 600 XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, imprimante PR600Plus, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Dimensions (L x l) 300 m x 60 mm
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 7950
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Quantité 1 rouleau
Alternate Part Number R7950-60X300/O